Få mere at vide
Thermo Scientific™ Clips og Fasteners til Precision™ Vandbade
Brug disse kolbeclips i vandbade.
Brand: Thermo Scientific™ 3166200
1387.74 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Clips og fastgørelser til brug med Thermo Scientific™ Precision™ vandbade.
Funktioner:
Flaskeclips
- Fastgør kolber i forskellige størrelser til badeplatformen
- Rustfrit stål
- Hver kræver en fastgørelse (kat. nr. 3166189 - bestilles separat)
Reagensglasklemme
- Rustfrit stål
- Hold 13 mm til 25 mm rør
- Hver kræver en fastgørelse (kat. nr. 3166189 - bestilles separat)
Garanti: varierer fra land til land, kontakt os venligst for detaljer
Tekniske data
2 x 1000 ml (model 25), 5 x 1000 ml (model 50) kolber | |
Gengældende | |
2 x 1000 ml (model 25), 5 x 1000 ml (model 50) kolber |
Til brug i Precision Reciprocal, Dubnoff , og lavvandede rystevandbade. | |
Flaske Clip |