Få mere at vide
Thermo Scientific™ Clips og Fasteners til Precision™ Vandbade
Artikelnummer. p-4527385 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
13 mm til 25 mm
13 til 25 mm
15 x 50 ml (model 25), 36 x 50 ml (model 50) kolber
2 x 1000 ml (model 25), 5 x 1000 ml (model 50) kolber
20 x 25 ml (model 25), 48 x 25 ml (model 50) kolber
6 x 250 ml (model 25), 14 x 250 ml (model 50) kolber
9 x 125 ml (model 25), 24 x 125 ml (model 50) kolber
Type:
Clip Fastener
Flaske Clip
Reagensglasklemme
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Artikelnummer. 15355917
Brand: Thermo Scientific™ 3166216
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse kolbeclips i vandbade.
Clips og fastgørelser til brug med Thermo Scientific™ Precision™ vandbade.
Funktioner:
Flaskeclips
  • Fastgør kolber i forskellige størrelser til badeplatformen
  • Rustfrit stål
  • Hver kræver en fastgørelse (kat. nr. 3166189 - bestilles separat)
Reagensglasklemme
  • Rustfrit stål
  • Hold 13 mm til 25 mm rør
  • Hver kræver en fastgørelse (kat. nr. 3166189 - bestilles separat)
Garanti: varierer fra land til land, kontakt os venligst for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 13 til 25 mm
Til brug med (udstyr) Til brug i Precision Reciprocal, Dubnoff , og lavvandede rystevandbade.
Rystende bevægelse Gengældende
Type Reagensglasklemme
Holder 13 til 25 mm rør