Få mere at vide
Flaconitine, MedChemExpress
Beskrivelse
Flaconitine is considered to be a NF-κB inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flaconitine |
| CAS | 77181-26-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C36H49NO12 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Acetylaconitine 3-Acetylaconitine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (72.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CO[C@@H]1C2([C@@](C[C@@]3(O)[C@@H]4OC(C5=CC=CC=C5)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](OC(C)=O)([C@@H](O)[C@@H]3OC)C6C2N(CC)C7)[C@@]([C@H]6OC)([H])[C@@]7(COC)[C@H](OC(C)=O)C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 687.77 |
| Vis mere |