Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780
Mængde:
100 prøver
500 tests
Pakningsstørrelse:
100 tests
500 tests
Beskrivelse
- I modsætning til 7-AAD og propidiumiodid kan celler mærket med Fixable Viability Dyes vaskes, fikseres, permabiliseres og farves for intracellulære antigener uden tab af farvningsintensiteten af de døde celler
- Brugen af Fixable Viability Dyes gør det således muligt at udelukke døde celler fra analyse, når intracellulære mål studeres
- Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780 kan exciteres af den røde (633 nm) laserlinje og har en peak emission på 780 nm, der kan detekteres ved hjælp af et 780/60 båndpasfilter (svarende til APC-eFluor™ 780 eller APC-Alexa Fluor™ 750)
- Som kompensation anbefales det at bruge en prøve af de interesserede celler farvet med Fixable Viability Dye
- Hvis procentdelen af døde celler forventes at være mindre end 5 %, anbefales det at tage en lille alikvot af celler og opvarme dem ved 65 C i 1 °minut og derefter straks lægge dem på is i 1 minut.
- Efter denne behandling kan de varmedræbte celler kombineres 1:1 med levende celler og derefter farves med Fixable Viability Dye
- Test tyder på, at kompensationen ud af de fleste detektorer er ubetydelig, hvor kompensationen ud af PE-cyanin7 er den højeste på mindre end 5 %
- Faktiske kompensationsværdier vil afhænge af hver investigators specifikke instrument, filtersæt og PMT-spændingsindstillinger
- Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780 leveres som en forfortyndet opløsning fremstillet i vandfri DMSO af høj kvalitet
- Det skal beskyttes mod lys og fugt
- Opbevares ved -°70 C med tørremiddel, den kan fryse-tøes op til 20 gange
- Lad hætteglasset komme i ligevægt til stuetemperatur før åbning
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Infrarød |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Levedygtighedsanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Produkttype | Farve |
| Emission | 633/780 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Mængde | 500 tests |