Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780
Artikelnummer. p-7091874
Mængde:
100 prøver
500 tests
Pakningsstørrelse:
100 tests
500 tests
Artikelnummer. 13539140
Brand: Invitrogen™ 65086514
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et levedygtighedsfarvestof, der kan bruges til irreversibelt at mærke døde celler før kryokonservering, fiksering og/eller permeabiliseringsprocedurer.
  • I modsætning til 7-AAD og propidiumiodid kan celler mærket med Fixable Viability Dyes vaskes, fikseres, permabiliseres og farves for intracellulære antigener uden tab af farvningsintensiteten af de døde celler
  • Brugen af Fixable Viability Dyes gør det således muligt at udelukke døde celler fra analyse, når intracellulære mål studeres
  • Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780 kan exciteres af den røde (633 nm) laserlinje og har en peak emission på 780 nm, der kan detekteres ved hjælp af et 780/60 båndpasfilter (svarende til APC-eFluor™ 780 eller APC-Alexa Fluor™ 750)
  • Som kompensation anbefales det at bruge en prøve af de interesserede celler farvet med Fixable Viability Dye
  • Hvis procentdelen af døde celler forventes at være mindre end 5 %, anbefales det at tage en lille alikvot af celler og opvarme dem ved 65 C i 1 °minut og derefter straks lægge dem på is i 1 minut.
  • Efter denne behandling kan de varmedræbte celler kombineres 1:1 med levende celler og derefter farves med Fixable Viability Dye
  • Test tyder på, at kompensationen ud af de fleste detektorer er ubetydelig, hvor kompensationen ud af PE-cyanin7 er den højeste på mindre end 5 %
  • Faktiske kompensationsværdier vil afhænge af hver investigators specifikke instrument, filtersæt og PMT-spændingsindstillinger
  • Fixerbart Viability Dye eFluor™ 780 leveres som en forfortyndet opløsning fremstillet i vandfri DMSO af høj kvalitet
  • Det skal beskyttes mod lys og fugt
  • Opbevares ved -°70 C med tørremiddel, den kan fryse-tøes op til 20 gange
  • Lad hætteglasset komme i ligevægt til stuetemperatur før åbning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Infrarød
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Produkttype Farve
Emission 633/780
Produktlinje eBioscience
Mængde 100 prøver