Få mere at vide
Velp Scientifica™ FIWE6 råfiberudtrækker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15599341 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
105 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
15599341 105 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15599341 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. SA30530200
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-03-2027
Velp Scientifica™ FIWE6 Raw Fiber Extractor, der bruger forvarmede reagenser til fiberanalyse i henhold til Weende, Van Soest og andre officielle metoder.
Høj ydeevne
  • Hurtig analyse– 2 timer vs. 6 timer med manuelle systemer
  • Pålidelige resultater
  • Høj reproducerbarhed
  • Modtrykspumpe forhindrer tilstopning af digler
Alsidig
  • Total råfiberudvinding ved hjælp af Weende-teknik
  • Neutral& syreopvaskemiddelfiber med NDF, ADF, Van Soest ekstraktioner
  • Sur detergent lignin ekstraktion med ADL& Van Soest metoder
  • Fiberfraktionsanalyse (cellulose, hemicellulose& pektin)
  • Links kogning, skylning og filtrering
  • Enkelte eller flere prøver kan behandles
Fuldt system
  • Reagensforvarmning tændt RC 2 kogeplader (medfølger)
  • Samme digler bruges til vejning, tørring& vask– intet tab
Tekniske data
Materiale Epoxy malet rustfrit stål
Inkluderer Varmeskjold, 6 glas digel P2, RC2 varmeplade, reagensglasflaske, Puncerm digelholder, indløbsrør
Til brug med (applikation) Råfiberanalyse
Højde (metrisk) 105 mm
Bredde (metrisk) 760 mm
Vægt (metrisk) 40 kg
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz