Description
Høj ydeevne
- Hurtig analyse - 2 timer vs. 6 timer med manuelle systemer
- Pålidelige resultater
- Høj reproducerbarhed
- Modtrykspumpe forhindrer tilstopning af digler
Alsidig
- Total råfiberudvinding ved hjælp af Weende-teknik
- Neutral og sur vaskemiddelfiber med NDF, ADF, Van Soest ekstraktioner
- Sur detergent lignin ekstraktion med ADL og Van Soest metoder
- Fiberfraktionsanalyse (cellulose, hemicellulose og pektin)
- Links kogning, skylning og filtrering
- Enkelte eller flere prøver kan behandles
Fuldt system
- Reagensforvarmning tændt RC 2 kogeplader (medfølger)
- Samme digler bruges til vejning, tørring og vask - intet tab
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 6 x 0,5 til 3 g |
| Materiale | Epoxy malet rustfrit stål |
| Inkluderer | Digital timer med akustisk signal: 0 til 99 minutter |
| Til brug med (applikation) | Varme og kolde ekstraktioner |
| Mængde | 1 stk. |
| Højde (metrisk) | 620 mm |
| Længde (metrisk) | 390 mm |
| Bredde (metrisk) | 760 mm |
| Vægt (metrisk) | 40 kg |
| Elektriske krav | 230 V 50 Hz 1200 w |