Få mere at vide
Velp Scientifica™ FIWE 3 Fiber Analyzer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15688135 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Holder:
3 prøver
Artikelnummer. Holder
15688135 3 prøver
1 options
Artikelnummer. 15688135 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. SA30520201
Forventet forsendelse: 13-11-2026
En fuldautomatisk analysator til rå- og detergentfiberbestemmelse i henhold til officielle referencemetoder, der kræver minimal operatørtid, unik brugergrænseflade og cloud-forbindelse.
  • Udfør en enkelt eller flere ekstraktioner inklusive koge-, skylle- og filtreringstrin med maksimal reproducerbarhed
  • Velegnet til råfiberekstraktion, konventionelt kendt som en ufordøjelig rest
  • Ingen prøveoverførsel forhindrer et muligt prøvetab
  • Digler kan også bruges som prøvebeholdere under vejning, tørring og vask
  • Du skal blot forvarme reagenserne med RC2 varmeplade (medfølger), og hæld dem direkte i systemet
  • Et ekstremt effektivt varmeelement fremskynder analysen, hvilket sikrer hurtig opvarmning af prøven
  • FIWE-seriens analysatorer reducerer den tid, der kræves til analyse til to timer, sammenlignet med seks timer for den manuelle procedure
Tekniske data
Holder 3 prøver
Materiale Epoxy malet rustfrit stål
Inkluderer FIWE 3, RC 2, varmeskjold, PVC-rør, glasreagensflaske (2), P2-glasdigel (3), digeltang, digelholder og indløbsrør
Til brug med (applikation) Fiberanalyse: Weende-metode, Neutral Detergent Fiber (NDF), Acid Detergent Fiber (ADF) og Acid Detergent Lignin (ADL)
Højde (metrisk) 62 cm
Længde (metrisk) 39 cm
Bredde (metrisk) 53 cm
Vægt (metrisk) 35 kg