Få mere at vide
FITM, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484696
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484696 100 mg -
16463608 10 mg -
16462786 25 mg -
16436337 5 mg -
16430066 2 mg 2mg
16400007 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16484696 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101845
MedChemExpress FITM is a negative allosteric modulator of mGlu1 receptor with a Ki of 2.5 nM.
FITM is a negative allosteric modulator of mGlu1 receptor with a Ki of 2.5 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FITM
CAS 932737-65-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18FN5OS
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (403.84 mM)
SMIL O=C(N(C)C1=NC(C2=NC=NC(NC(C)C)=C2)=CS1)C3=CC=C(F)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 371.43
Formel vægt 371.43
Procent renhed 98.19%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death