missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fisogatinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Fisogatinib (BLU-554) is a potent, highly selective and orally active fibroblast growth factor receptor 4 (FGFR4) inhibitor with an IC50 of 5 nM. Fisogatinib has significant anti-tumor activity in models of hepatocellular carcinoma (HCC) that are dependent on FGFR4 signalling.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fisogatinib |
| CAS | 1707289-21-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H24Cl2N4O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | BLU-554 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (198.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C=CC(N[C@@H]1[C@H](NC2=NC=C3C=C(C4=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C4Cl)C=CC3=N2)COCC1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 503.38 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?