Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ 24-timers stopure
Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Digital Stopwatch
Digital Stopwatch/Chronograph
Digitalt stopur
Nøjagtighed:
0.0001
0.00035
1e-05
Højde (engelsk) Display:
0,25 tommer
0.37 in.
0.375 in.
0.5 in.
Vægt (engelsk):
0,87 oz.
1 oz.
1.5 oz.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Digital, håndholdt, til generelle formål. Fisherbrand™ Traceable 24-timers stopure giver single-action timing, time-out, kontinuerlig timing og kumulative split-funktioner.
- Resolution: 1 second
- Clock displays time of day to the second, AM/PM, date, and day of the week
- Rugged ABS plastic case
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibreret af en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Digital Stopwatch/Chronograph |
| Tidsområde | 24 hr. |
| Alarmer | Audible |
| Nøjagtighed | 1e-05 |
| Opløsning | 0.01 sec. |
| Vise | LCD |
| Materiale | ABS Plastic |
| Længde (engelsk) | 0.62 in. |
| Længde (metrisk) | 1.57 cm |
| Højde (engelsk) Display | 0.5 in. |
| Vis mere |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Traceable™ 24-timers stopure >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion