Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ 24-timers stopure
Artikelnummer. 11765833 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Digital stopur/kronograf
Digitalt stopur
Nøjagtighed:
0,0001
0,00035
1e-05
Højde (engelsk) Display:
0,25 tommer
0,37 tommer
0,375 tommer
0,5 tommer
Vægt (engelsk):
0,87 oz.
1 oz.
1,5 oz.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Nøjagtighed Højde (engelsk) Display Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
11765833 Digitalt stopur 0,0001 0,25 tommer 0,87 oz. Hver
11719825 Digital stopur/kronograf 1e-05 0,5 tommer 1,5 oz. Hver
11729825 Digitalt stopur 0,0001 0,37 tommer 1 oz. Hver
15233966 Digital stopur/kronograf 0,00035 0,375 tommer 1,5 oz. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11765833
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Digital, håndholdt
Digital, håndholdt, til generelle formål. Fisherbrand™ Traceable 24-timers stopure giver single-action timing, time-out, kontinuerlig timing og kumulative split-funktioner.
  • Opløsning: 1 sekund
  • Uret viser klokkeslæt til den anden, AM/PM, dato og ugedag
  • Robust ABS plastikkasse
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibreret af en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ .
Tekniske data
Produkttype Digitalt stopur
Tidsområde 24 hr.
Alarmer Hørbar
Nøjagtighed 0,0001
Opløsning 0,01 sek.
Vise LCD
Materiale ABS-plast
Længde (engelsk) 0,62 tommer.
Længde (metrisk) 1.57 cm
Højde (engelsk) Display 0,25 tommer
Højde (metrisk) skærm 0.63 cm
Diameter (engelsk) Indre 2,12 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 5.3 cm
Vægt (engelsk) 0,87 oz.
Vægt (metrisk) 0.024 kg
Inkluderer 1 års Silver Oxide batteri, stødsikker ABS plastik taske og snor
Til brug med (applikation) Ideel til laboratorie- eller plantebrug
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST