Få mere at vide
Fisherbrand™ Overfladebehandlede sterile vævskulturkolber, ventileret hætte
Perfekt til cellevækst, celleudbytte sigter mod lille eller medium inputvolumen.
1380.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Lukningsfarve Blå
Farve Neutral
Til brug med (applikation) Cellevækst
Hals stil Vinklet
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Kulturområde Lukketype Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Kulturområde Lukketype Pris Antal & tilgængelighed  
16390788
Dokumentvisning
Fisherbrand™
FB012933
25 mL 12,5 cm² Udluftet
1380.00 DKK
Pakke med 200
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Flad, fri flaskeoverflade
  • Rivfri for at maksimere brugbart vækstområde
  • Anvendes i både åbne, lukkede systemer
  • Vinklet halsdesign giver god adgang til pipette og celleskraber
  • Øvre trekantede, bredere baseform giver stabilitet
  • Udragende ryg på bagsiden af kolben gør det nemt at stable
  • Specielt område nær halsen for let mærkeskrivning
  • Begge kolbesider har indgraveret graduering
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
  • Ventilerede lukninger
  • Udluftet hættefilter er PVDF; porestørrelse: 0,22 μm
garanti
Tre år
Tekniske data
Tekniske data
CE
Neutral
Vinklet
Overfladebehandlet
Ja
Flad
Blå
Cellevækst
Vævskulturkolbe
Flad
Steril
Udluftet
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Overfladebehandlede sterile vævskulturkolber, ventileret hætte