Få mere at vide
Fisherbrand™ Overfladebehandlede sterile vævskulturkolber, ventileret hætte
Artikelnummer. 16390788 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
Kulturområde:
12,5 cm²
Lukketype:
Udluftet
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Lukketype
16390788 25 mL 12,5 cm² Udluftet
1 options
Artikelnummer. 16390788
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Perfekt til cellevækst, celleudbytte sigter mod lille eller medium inputvolumen.
  • Flad, fri flaskeoverflade
  • Rivfri for at maksimere brugbart vækstområde
  • Anvendes i både åbne, lukkede systemer
  • Vinklet halsdesign giver god adgang til pipette og celleskraber
  • Øvre trekantede, bredere baseform giver stabilitet
  • Udragende ryg på bagsiden af kolben gør det nemt at stable
  • Specielt område nær halsen for let mærkeskrivning
  • Begge kolbesider har indgraveret graduering
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen
  • Udluftet hættefilter er PVDF; porestørrelse: 0,22 μm
garanti
Tre år
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Lukningsfarve Blå
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Til brug med (applikation) Cellevækst
Hals stil Vinklet
nr. pr. sag 200 Flasker
nr. pr. pakke 10 flasker
Produkttype Vævskulturkolbe
Overfladebelægning Overfladebehandlet
Skriveflade Flad
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Udluftet
Kulturområde 12,5 cm²