Få mere at vide
Fisherbrand™ Snap-Cap™ Microcentrifuge Tubes: Standard
Nonsterile
3290.56 DKK
Tekniske data
Kasket stil Snap Cap
Farve Natural
Emballage Bulk
Sterilitet Non-sterile
Lukketype Snap Cap
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Materiale Maks. RCF Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Materiale Maks. RCF Pris Antal & tilgængelighed  
15455714
Dokumentvisning
Fisherbrand™
504-FIS
0.25 mL 35 mm Polyethylene 28,000 x g
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Nonsterile
  • Packed in bulk Color: Natural
Tekniske data
Tekniske data
Snap Cap
Bulk
Snap Cap
Natural
Non-sterile
8 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Snap-Cap™ Microcentrifuge Tubes: Standard