Få mere at vide
Fisherbrand™ Snap-Cap™ Microcentrifuge Tubes: Standard
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
0,25 ml
Længde (metrisk):
35 mm
Materiale:
Polyethylen
Maks. RCF:
28.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10000
Beskrivelse
Nonsterile
- Packed in bulk Color: Natural
Tekniske data
Tekniske data
| Kasket stil | Snap Cap |
| Certificeringer/compliance | RNase, DNase-free |
| Kapacitet (metrisk) | 0,25 ml |
| Farve | Natural |
| Materiale | Polyethylen |
| Emballage | Bulk |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukketype | Snap Cap |
| Maks. RCF | 28.000 x g |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Vis mere |