Få mere at vide
Fisherbrand™ Runde rørestave med aftagelig drejering
Omrøringsstænger har polygon-mangefacetterede overflader, der tilføjer turbulens i forhold til cylindriske stænger af lignende glat størrelse.
16.65 DKK
Tekniske data
Mængde 1
Form Kugle
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Længde (engelsk) Diameter (engelsk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Længde (engelsk) Diameter (engelsk) Pris Antal & tilgængelighed  
15525604
Dokumentvisning
Fisherbrand™
F37111-5001
25.4 mm 8 mm 1 tomme 0,31 tommer.
16.65 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til  1.85 DKK
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Omrøringsstænger har polygon-mangefacetterede overflader, der tilføjer turbulens i forhold til cylindriske stænger af lignende glat størrelse.
  • Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE lavfriktionsbelægning; holdbar og inert
  • Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008 facilitet, som verificeret af SGS certificering
  • Autoklavesikker
  • Lille aftagelig drejering i midten tilføjer deres alsidighed
  • Drejningsring minimerer kontaktområdet mellem stang og kar
  • Ring reducerer også friktion og ødelæggelse af plastikbeholdere
  • Der medfølger ingen drejering på de to mindste størrelser, kat. nr. 14-512-140 og -141
Tekniske data
Tekniske data
1
Kugle
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Runde rørestave med aftagelig drejering