Få mere at vide
Fisherbrand™ Runde rørestave med aftagelig drejering
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
25,4 mm
Diameter (metrisk):
8 mm
Længde (engelsk):
1 tomme
Diameter (engelsk):
0,31 tommer.
Beskrivelse
Omrøringsstænger har polygon-mangefacetterede overflader, der tilføjer turbulens i forhold til cylindriske stænger af lignende glat størrelse.
- Alnico-magnet indkapslet i FDA-kvalitet, USP Klasse VI Teflon™ PTFE lavfriktionsbelægning; holdbar og inert
- Fremstillet i et registreret ISO 9001:2008 facilitet, som verificeret af SGS certificering
- Autoklavesikker
- Lille aftagelig drejering i midten tilføjer deres alsidighed
- Drejningsring minimerer kontaktområdet mellem stang og kar
- Ring reducerer også friktion og ødelæggelse af plastikbeholdere
- Der medfølger ingen drejering på de to mindste størrelser, kat. nr. 14-512-140 og -141
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008 |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | PTFE Coated Alnico |
| Diameter (engelsk) | 0,31 tommer. |
| Længde (engelsk) | 1 tomme |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 25,4 mm |
| Materiale | Alnico magnet, PTFE |
| Vis mere |