Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren antistatiske vejeskåle
Engangsfade er ideelle til vejning, dispensering eller opbevaring af applikationer
180.00 DKK - 258.00 DKK
Tekniske data
Bund form | Flad |
---|---|
Engangs | Engangsbrug |
Materiale | Polystyren |
Form | Flad |
Til brug med (applikation) | Ideel til vejning, dispensering eller opbevaring af applikationer |
Advarsel:
Ikke til brug over 90 °C.
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Farve | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Farve | Type | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
15223638
|
Fisherbrand™
08732114 |
100 mL | Blå | Vejeskål |
180.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
16572240
|
Fisherbrand™
08732118 |
270 mL | Neutral | Hæld båd |
258.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Beskrivelse
Fisherbrand™ Antistatiske vejeskåle i polystyren er fri for forurening, antistatiske og biologisk inerte. Engangsfade er ideelle til vejning, dispensering eller opbevaring af applikationer.
Ideel til vejning af statisk påvirkede materialer.
- Modstå fortyndede syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
- Flad bund modstår at tippe
- Fremstillet af 12 mil tyk polystyren —20 % tykkere end de fleste retter på markedet i —dag for bedre styrke, stabilitet og nem håndtering
- Hældebåde har en støbt tud for bekvem hældning og dispensering
Tekniske data
Flad | |
Polystyren | |
Ideel til vejning, dispensering eller opbevaring af applikationer |
Engangsbrug | |
Flad | |
12 mio |