Få mere at vide
Fisherbrand™ Polystyren antistatiske vejeskåle
Artikelnummer. 15223638 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
270 ml
Farve:
Blå
Neutral
Type:
Pour Boat
Vejeskål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Type
15223638 100 ml Blå Vejeskål
16572240 270 ml Neutral Pour Boat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ikke til brug over 90 °C.
Artikelnummer. 15223638
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke til brug over 90 °C.
Engangsfade er ideelle til vejning, dispensering eller opbevaring af applikationer
Fisherbrand™ Antistatiske vejeskåle i polystyren er fri for forurening, antistatiske og biologisk inerte. Engangsfade er ideelle til vejning, dispensering eller opbevaring af applikationer.
Ideel til vejning af statisk påvirkede materialer.
  • Modstå fortyndede syrer, vandige opløsninger, alkoholer og baser
  • Flad bund modstår at tippe
  • Fremstillet af 12 mil tyk polystyren —20 % tykkere end de fleste retter på markedet i —dag for bedre styrke, stabilitet og nem håndtering
  • Hældebåde har en støbt tud for bekvem hældning og dispensering
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Flad
Type Vejeskål
Til brug med (applikation) Ideel til vejning, dispensering eller opbevaring af applikationer
Tykkelse 12 mio
Dimensioner (L x B x H) 3,5 x 3,5 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 88.9 mm
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (metrisk) 88.9 mm
Højde (metrisk) 25.4 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) indre base 61 mm
Diameter (metrisk) 61 mm (Indre base)