Få mere at vide
Fisherbrand™ Lab Hazard Advarsel Label Refills
Shop alle Fisherbrand produkter
Vis tekst:
Ætsende
Beskrivelse
Trykt i sikkerhedsfarver.
Til brug med Fisherbrand™ Lab Hazard Advarsel Label Dispenser (kat. nr. 15931).
- Tape ruller fortrykt med advarsler i sikkerhedsfarver: GIFT (gul på sort); ÆTSENDE (sort på gult); BRANDFARLIG (rød på hvid); og RADIOAKTIV (rød på gul)
- Takket afrivningskant for nem tapeadskillelse
- Cirka 200 aftryk pr. rulle
Ordreinfo
Hver tape-rulle måler 0,50 in. B x 22 yd. L (13 mm x 20 m)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Diverse |
| Format | Tape |
| Produkttype | Ætsende advarsel Refill Tape |
| Vis tekst | Ætsende |
| Til brug med (applikation) | Trykt i sikkerhedsfarver |
| Mængde | 4/Cs. |
| Længde (engelsk) | 57 yd. |
| Længde (metrisk) | 20.3 m |
| Bredde (engelsk) | 0,5 tommer |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Lab Hazard Advarsel Label Refills >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion