Få mere at vide
Fisherbrand™ Lab Hazard Advarsel Label Refills
Artikelnummer. 17477282 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vis tekst:
Ætsende
Artikelnummer. Vis tekst
17477282 Ætsende
1 options
Artikelnummer. 17477282
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Trykt i sikkerhedsfarver.
Til brug med Fisherbrand™ Lab Hazard Advarsel Label Dispenser (kat. nr. 15931).
  • Tape ruller fortrykt med advarsler i sikkerhedsfarver: GIFT (gul på sort); ÆTSENDE (sort på gult); BRANDFARLIG (rød på hvid); og RADIOAKTIV (rød på gul)
  • Takket afrivningskant for nem tapeadskillelse
  • Cirka 200 aftryk pr. rulle
Ordreinfo
Hver tape-rulle måler 0,50 in. B x 22 yd. L (13 mm x 20 m)
Tekniske data
Farve Diverse
Format Tape
Produkttype Korrosiv advarselspåfyldningstape
Vis tekst Ætsende
Til brug med (applikation) Trykt i sikkerhedsfarver
Mængde 4/Cs.
Længde (engelsk) 57 yd.
Længde (metrisk) 20.3 m
Bredde (engelsk) 0,5 tommer