Få mere at vide
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med polypropylen skruelåg Artikelnummer.: 11517413
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med polypropylen skruelåg
Artikelnummer. 11517413 Shop alle Fisherbrand produkter
100 mm, 13 mm, 500,-/bakke, Pakke med 1000
Længde (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
Mængde:
1000 pakke
250,-/bakke
500,-/bakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
Artikelnummer. 11517413
Brand: Fisherbrand™ 73750M98
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Giver kemisk stabilitet og biologisk inertitet af hårdt borosilikatglas til prisen for engangsrør
  • Naturlig linerless polypropylen skruelåg
  • Med markeringsplet
Ideel til vævskultur, bakteriologi, klinisk kemi, blodtypebestemmelse og krydsmatchningsprocedurer
Ordreinfo
Pakket i bakker med 250 eller 500 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas
Engangs Engangsbrug
Til brug med Giver kemisk stabilitet og biologisk inertitet af hårdt borosilikatglas til prisen for engangsrør
Etikettype Markeringssted
Emballage Bakke
Mængde 500,-/bakke
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 13 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Engangs kulturrør
Produkttitel
Fisherbrand™ Engangsborosilikatglasrør med polypropylen skruelåg >