Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ Kulturrør, med DIN gevind, og skruelåg fra PBT
Artikelnummer. 11600039 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Længde (metrisk):
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11600039
Brand: DWK Life Sciences 261351258
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kulturrør med DIN gevind og skruelåg bruges til dyrkning af kulturer fra flydende medier og til opbevaring under sterile forhold.
In vitro-dyrkning af dyre- og planteceller i et næringsmedium er en væsentlig del af nutidens forskning inden for mikrobiologi. Disse dyrkningstilgange kan foregå i forskellige skalaer - karrene vælges derefter. Til testkørsler anvendes ret små beholdere såsom dyrkningsrør. Originalen DURAN™ kulturrør udmærker sig ved deres ensartede vægtykkelsesfordeling, minimale termiske udvidelse og den deraf følgende høje modstand mod temperaturændringer. De er derfor særligt velegnede til arbejde ved meget høje temperaturer og hurtige temperaturændringer.
  • Med DIN gevind og skruelåg fra PBT for lufttæt forsegling (fås også uden skruelåg)
  • Høj tæthed på grund af PTFE-belagt silikoneforsegling
  • Dyrkning, opbevaring og transport af mikroorganismer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 9 mL
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Borosilikatglas (3.3), PBT, PTFE
Til brug med Vækst af mikroorganismer; Opbevaring og transport af små mængder væsker og sterile kulturer; Arbejde med cellekulturmedier under sterile forhold i biosikkerhedsskabe og rene emhætter
Inkluderer Med skruelåg
Mængde 50/Pk.
Trådstørrelse GL 14
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) 13 mm