Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorption rektangulære kvarts flowceller
Artikelnummer. 15236073 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
450μ L
750 μL
Vejlængde:
10 mm
Højde (metrisk):
45 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15236073
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg celler med kvartsvinduer til transformation fra det fjerne ultraviolette lys til infrarødt
  • Kompakt størrelse
  • Alle celler er 12,5 mm kvadratiske
  • Påsmeltede indløbs- og udløbsrør
  • Med to klare vinduer og to sorte vinduer
  • Bølgelængdeområde for alle celler er 190 til 2600nm og 2850 til 3600nm
Ordreinfo
Select cells with center height appropriate to match the cell aperture center with the center position of the light beam in your spectrophotometer e.g. center height is 8.5mm for Beckman™ or Spectronic™ instruments, center height is 15mm for Hewlett-Packard™, Perkin-Elmer™, and Shimadzu™ instruments
Tekniske data
Type Kompakt flowcelle
Kapacitet (metrisk) 450μ L
Materiale Kvarts
Bredde (metrisk) interiør 4mm
Vejlængde 10 mm
Bølgelængdeområde 190 til 2600 nm og 2850 til 3600 nm
Højde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 12.5 mm