Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorption rektangulære kvarts flowceller
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
450μ L
750 μl
Vejlængde:
10 mm
Højde (metrisk):
45 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Compact size
- All cells are 12.5mm square
- Fused-on inlet and outlet tubes
- With two clear windows and two black windows
- Wavelength range for all cells is 190 to 2600nm and 2850 to 3600nm
Ordreinfo
Select cells with center height appropriate to match the cell aperture center with the center position of the light beam in your spectrophotometer e.g. center height is 8.5mm for Beckman™ or Spectronic™ instruments, center height is 15mm for Hewlett-Packard™, Perkin-Elmer™, and Shimadzu™ instruments
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Compact Flow Cell |
| Kapacitet (metrisk) | 750 μl |
| Materiale | Quartz |
| Bredde (metrisk) interiør | 6.5mm |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 190 to 2600 nm and 2850 to 3600 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |