Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionskvarts mikro rektangulære celler med PTFE låg
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
Brand: Fisherbrand™ 14958133
Indeholder: PTFE lid
Beskrivelse
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
- All cells are 12.5mm wide
- 10mm path length rectangular cells
- Reduce reagent use with Micro cells
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Tekniske data
Micro Absorption Cell | |
Quartz | |
2mm | |
2/Pk., 8 Pk./Cs. | |
200 to 2500 nm | |
Standard Spectrophotometer Cell Holder | |
Transmission from far ultraviolet through the infrared |
300 μL | |
PTFE | |
2 clear windows | |
10 mm | |
25 mm | |
12.5 mm | |
Rectangle |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Absorptionskvarts mikro rektangulære celler med PTFE låg > w/PTFE lid; Micro; Quartz; Two clear windows; 200-2500nm; 300μL; 2/Pk.; 8 Pk./Cs.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion