Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionskvarts mikro rektangulære celler med PTFE låg
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
300 μl
500μ L
Højde (metrisk):
25 mm
45 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Indeholder
PTFE lid
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
- All cells are 12.5mm wide
- 10mm path length rectangular cells
- Reduce reagent use with Micro cells
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Micro Absorption Cell |
| Kapacitet (metrisk) | 300 μl |
| Materiale | Quartz |
| Lukningsmateriale | PTFE |
| Bredde (metrisk) interiør | 2mm |
| Inkluderer | 2 clear windows |
| Mængde | 2/Pk., 8 Pk./Cs. |
| Vejlængde | 10 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 to 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Vis mere |