Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulære celler med PTFE-låg
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
Brand:  Fisherbrand™ 14958101
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15265953
Indeholder: PTFE lid
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Available with a variety of window materials for wide range of assays
  • Available in four materials e.g. Quartz, Optical Quartz, Special Optical Glass and Optical Glass
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Tekniske data
Tekniske data
Macro Absorption Cell
Quartz
10mm
5 mm
45 mm
12.5 mm
Rectangle
1750 μL
PTFE
Ea., 2 Ea./Cs.
200 to 2500 nm
Standard Spectrophotometer Cell Holder
Transmission from far ultraviolet through the infrared
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulære celler med PTFE-låg > w/PTFE lid; Macro; Quartz; Two clear windows; 200-2500mm; 1750uμL; Ea.; 2 Ea./Cs.