Få mere at vide
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulære celler med PTFE-låg
4472.09 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Indeholder: PTFE lid
Beskrivelse
Passer til standard spektrofotometer celleholdere
- Alle celler er 12,5 mm brede
- 1, 5 eller 10 mm banelængde rektangulære celler
- Fås med en række vinduesmaterialer til en bred vifte af analyser
- Fås i fire materialer f.eks Kvarts, optisk kvarts, specialoptisk glas og optisk glas
- Kvartsvinduer til transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde
- Glasvinduer til rutinearbejde i ultraviolet område og synligt område
Tekniske data
Makroabsorptionscelle | |
Kvarts | |
10mm | |
1 mm | |
52 mm | |
12.5 mm | |
Rektangel |
350 μL | |
PTFE | |
2/Pk., 4 Pk./Cs. | |
200 til 3500 nm | |
Standard spektrofotometer celleholder | |
Transmission fra langt ultraviolet gennem det infrarøde |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Absorptionsmakro rektangulære celler med PTFE-låg > m/PTFE låg; Makro; Kvarts; To klare vinduer; 200-3500 nm; 350 μl; 2/Pk.; 4 Pk./Cs.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion