Få mere at vide
Fisherbrand™ Spacers for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Spacers for use with FB-GC10-1 Vertical Gel Caster.
157.00 DKK - 181.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Owl P7-CST Multiple Gradient Gel Caster
Type Afstandssæt
Gel Dimensioner 10 x 10 cm
Inkluderer Two side spacers and one bottom spacer
Længde (engelsk) Gel 3,9 tommer.
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Tykkelse (metrisk) Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Tykkelse (metrisk) Højde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11993065
Dokumentvisning
Fisherbrand™
P7-SC
0.8 cm 0.008 cm
157.00 DKK
Pakke med 2
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-11-2025
Læg i indkøbskurv
11903075
Dokumentvisning
Fisherbrand™
P7-SD
1.5 cm 0.15 cm
181.00 DKK
Pakke med 2
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-11-2025
Tekniske data
Owl P7-CST Multiple Gradient Gel Caster
10 x 10 cm
3,9 tommer.
5.9 in.
0.05 cm
10 cm
Afstandssæt
Two side spacers and one bottom spacer
10 cm
3,9 tommer.
15 cm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Spacers for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster