Läs mer
Läs mer
Fisherbrand™ Spacers for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tykkelse (metrisk):
0,8 cm
1,5 cm
Højde (metrisk):
0,008 cm
0,15 cm
Förpackningsstorlek
Pakke med 2
Specifikationer
Specifikationer
| Til brug med (udstyr) | Owl P7-CST Multiple Gradient Gel Caster |
| Type | Afstandssæt |
| Gel Dimensioner | 10 x 10 cm |
| Inkluderer | Two side spacers and one bottom spacer |
| Tykkelse (engelsk) | 0,05 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 1,5 cm |
| Længde (engelsk) Gel | 3,9 tommer. |
| Længde (metrisk) Gel | 10 cm |
| Bredde (engelsk) Footprint | 5.9 in. |
| Bredde (engelsk) Gel | 3,9 tommer. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering