Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tilbehør: Skumindsatssæt
183.65 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Også kompatibel med andre producenter' modeller; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicerepræsentant for detaljer.
Foam Insert Variety Pack
- Inkluderer skumindsatser til følgende: 9 til 13 mm rørholder, 14 til 19 mm rørholder, 20 til 29 mm
Tekniske data
Blank skum indsats | |
Skum | |
Vortex mixer |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tilbehør: Skumindsatssæt > Blank skumindsats
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion