Få mere at vide
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tilbehør: Skumindsatssæt
Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Blank skum indsats
Skumindsatssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Skumindsatssæt |
| Til brug med (udstyr) | Vortex mixer |
| Inkluderer | 9 til 13 mm rørholder, 4 til 19 mm rørholder, 20 til 29 mm rørholder |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur