Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Jumbo-cifret stopur
Traceable™ Jumbo-digit stopur med de største cifre (1/2 tomme højt) giver let læsning.
293.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Digitalt stopur
Tidsområde 24 hr.
Alarmer Tid på dagen
Nøjagtighed 0.001%
Opløsning 0,01 sek.
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Inkluderer Pris Antal & tilgængelighed  
11799815
Dokumentvisning
Fisherbrand™
90010-47
Stopur, Nøglebånd, Velcro™ til montering og praktisk klips, batteri
293.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Traceable™ Jumbo-digit stopur med de største cifre (1/2 tomme højt) giver let læsning.
  • Ideel til laboratorie- og plantebrug
  • Alarm på dagen
  • Tider til 24 timer
  • Enheden har single-action, time-out, kumulativ-split og kontinuerlig timing
  • Tidsintervallet er 23 timer, 59 minutter, 59 sekunder
  • Opløsningen er 1/100 sekund i de første 30 minutter og 1 sekund derefter
  • Nøjagtighed er 0,001 %
  • Størrelse: 7,6 x 6,4 x 2,2 cm (3 x 2,5 x 0,875 tommer)
  • Vægten er 2,5 oz.
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Tekniske data
Digitalt stopur
Tid på dagen
0,01 sek.
ABS-plast
3 tommer
2,5 tommer
0,8 tommer.
2,5 oz.
Ideel til laboratorie- eller plantebrug
24 hr.
0.001%
Digital
3 x 2,5 x 0,8 tommer. (7,62 x 6,35 x 2 cm)
7.62 cm
6.35 cm
2 cm
0.07 kg
ISO 17025, A2LA, NIST
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Traceable™ Jumbo-cifret stopur