Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Jumbo-cifret stopur
Artikelnummer. 11799815 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
Snor, Velcro™ til montering og praktisk klips, Batteri
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11799815 Snor, Velcro™ til montering og praktisk klips, Batteri Hver
1 options
Artikelnummer. 11799815
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 DKK
    231.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 87.04 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Jumbo-digit stopur med de største cifre (1/2 tomme højt) giver let læsning.
  • Ideel til laboratorie- og plantebrug
  • Alarm på dagen
  • Tider til 24 timer
  • Enheden har single-action, time-out, kumulativ-split og kontinuerlig timing
  • Tidsintervallet er 23 timer, 59 minutter, 59 sekunder
  • Opløsningen er 1/100 sekund i de første 30 minutter og 1 sekund derefter
  • Nøjagtighed er 0,001 %
  • Størrelse: 7,6 x 6,4 x 2,2 cm (3 x 2,5 x 0,875 tommer)
  • Vægten er 2,5 oz.
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Produkttype Digitalt stopur
Tidsområde 24 hr.
Alarmer Tid på dagen
Nøjagtighed 0.001%
Opløsning 0,01 sek.
Vise Digital
Materiale ABS-plast
Dimensioner (L x B x H) 3 x 2,5 x 0,8 tommer. (7,62 x 6,35 x 2 cm)
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.62 cm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 6.35 cm
Højde (engelsk) 0,8 tommer.
Højde (metrisk) 2 cm
Vægt (engelsk) 2,5 oz.
Vægt (metrisk) 0.07 kg
Inkluderer Snor, Velcro™ til montering og praktisk klips, Batteri
Til brug med (applikation) Ideel til laboratorie- eller plantebrug
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST