Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftelig spidsprobe til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators
Microtips er tynde højintensitetsprober, som er designet til behandling af små prøvevolumener. Microtips skrue ind i den gevindskårne ende af standard 1/2 in. sonden (4220).
Brand: Fisherbrand™ FB4210
Kræver : Standard 1/2 tommer sonde (kat. nr. FB4220)
Beskrivelse
Disse Fisher Scientific™ Prober er designet til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators.
- 1 tomme Udskiftelig spidsprobe til Model 505/705 Sonic Dismembrator
- Til behandling af 100 til 1000 ml volumener
- Ikke til brug med organiske opløsningsmidler, alkoholer eller syrer.
Tekniske data
30μ m maksimum | |
100 ml til 1 L | |
1 tomme | |
25 mm | |
Model 505/705 Sonic disembrator | |
Udskiftelig spids |
sonde | |
1 tomme | |
2.54 cm | |
Ideel til væsker med lav overfladespænding | |
Udskiftningsspids |
Fisherbrand sonic dismembrators
Filstørrelse: 4.6 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Udskiftelig spidsprobe til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators > 1 tommer sonde med udskiftelig spids; Behandling: 50 til 1.000 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion