Få mere at vide
Fisherbrand™ Udskiftelig spidsprobe til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators
Artikelnummer. p-4881426 Shop alle Fisherbrand produkter
Lydstyrkeområde (metrisk):
100 ml til 1 L
20 til 250 ml
50 til 500 ml
Diameter (metrisk) spids:
13 mm
19 mm
25 mm
Inkluderer:
Standard 1/2 tommer. sonde
Udskiftningsspids
sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12921171
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Standard 1/2 tommer sonde (kat. nr. FB4220)
Microtips er tynde højintensitetsprober, som er designet til behandling af små prøvevolumener. Microtips skrue ind i den gevindskårne ende af standard 1/2 in. sonden (4220).
Disse Fisher Scientific™ Prober er designet til brug med 500 og 700 watt Sonic Dismembrators.
  • 1/2 tomme. Udskiftelig spidsprobe til Model 505/705 Sonic Dismembrator
  • Til behandling af 20-250 ml volumener
  • Ikke til brug med organiske opløsningsmidler, alkoholer eller syrer.
Tekniske data
Amplitude 120μ m maksimum
Produkttype sonde
Lydstyrkeområde (metrisk) 20 til 250 ml
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (engelsk) Tip 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 1.27 cm
Diameter (metrisk) spids 13 mm
Til brug med (udstyr) Model 505/705 Sonic disembrator
Inkluderer Standard 1/2 tommer. sonde
Tip stil Udskiftelig spids