Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H14P åbne opvarmede PPO-badecirkulatorer
Åbne opvarmede bade er lavet af meget stift polyphenylenoxid (PPO) og er termisk resistente op til +100 C, °hvilket gør dem til et fremragende alternativ til rustfrit stål.
10967.61 DKK
Tekniske data
Pumpetype Force
Temperaturområde Omgivende +10° til 100 °C
Type Isotemp™ Åbent opvarmet bad Cirkulator
Materiale Polyphenylenoxid
Maks. Tryk 310 mbar
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Elektriske krav Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Elektriske krav Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11386661
Dokumentvisning
Fisherbrand™
211115100
230 V, 50 Hz, 8 A 11,3 til 14,1 L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
11025.00 DKK
10967.61 DKK / Hver
Spare 57.39 DKK
0.52% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-02-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Disse økonomiske cirkulationspumper med åbent bad bruger vand som varmeoverførselsvæske. Badekar har integrerede greb og understøtninger og er forsynet med broplader til placering af styrehovedet.
  • Varmekapacitet op til 1000 watt
  • Med 14-liters bad
  • Det mest økonomiske valg til et varmebad
Temperaturområde: Omgivende til +100 °C
Tekniske data
Tekniske data
Force
Isotemp™ Åbent opvarmet bad Cirkulator
310 mbar
17,8 x 14,1 x 13,7 tommer. (45,2 x 35,8 x 34,7 cm)
45.2 cm
35.8 cm
34.7 cm
Omgivende +10° til 100 °C
Polyphenylenoxid
4100 H14P
17,8 tommer
14,1''
13,7 tommer
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H14P åbne opvarmede PPO-badecirkulatorer