Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H14P åbne opvarmede PPO-badecirkulatorer
Artikelnummer. 11386661 Shop alle Fisherbrand produkter
Elektriske krav:
230 V, 50 Hz, 8 A
Kapacitet (metrisk):
11,3 til 14,1 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11386661
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Åbne opvarmede bade er lavet af meget stift polyphenylenoxid (PPO) og er termisk resistente op til +100 C, °hvilket gør dem til et fremragende alternativ til rustfrit stål.
Disse økonomiske cirkulationspumper med åbent bad bruger vand som varmeoverførselsvæske. Badekar har integrerede greb og understøtninger og er forsynet med broplader til placering af styrehovedet.
  • Varmekapacitet op til 1000 watt
  • Med 14-liters bad
  • Det mest økonomiske valg til et varmebad
Temperaturområde: Omgivende til +100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 11,3 til 14,1 L
Flowhastighed 17 l/min.
Pumpetype Force
Temperaturområde Omgivende +10° til 100 °C
Type Isotemp™ Åbent opvarmet bad Cirkulator
Materiale Polyphenylenoxid
Maks. Tryk 310 mbar
Model- 4100 H14P
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Mål (D x B x H) Indvendig 132.1 x 132.1 x 160 mm
Dimensioner (L x B x H) 17,8 x 14,1 x 13,7 tommer. (45,2 x 35,8 x 34,7 cm)
Længde (engelsk) 17,8 tommer
Længde (metrisk) 45.2 cm
Bredde (engelsk) 14,1''
Bredde (metrisk) 35.8 cm
Højde (engelsk) 13,7 tommer
Højde (metrisk) 34.7 cm
Vægt (engelsk) 15 lb.
Vægt (metrisk) 6.8 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz