Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AP125 bærbart pH/ion/mV/temperaturmålersæt
Artikelnummer. 11550184 Shop alle Fisherbrand produkter
Område (pH):
2 til 20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11550184
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Målersæt inkluderer måler, accumet kombination genopfyldelig pH/ATC elektrode 13-620-AP50A, genopfyldningsopløsning, hård bæretaske, prøveflasker, pH-kalibreringspakker, 9V batteri og manual.
Nøjagtige målinger når som helst og hvor som helst
Indendørs eller udendørs, disse nyeste accumet målere er alsidige og robuste nok til de mest krævende applikationer. Soft touch-taster med komfortgreb gør enhåndsbetjening til en leg. Det kompakte design er lille nok til en skjortelomme, men smart nok til ethvert laboratorium. AP100-seriens sæt inkluderer en ubrydelig accumet pH/ATC elektrode, der kan genopfyldes for hurtig respons og længst levetid.
AP125 pH/mV/ISE/Temp meter funktioner:
  • Robust vandtæt hus, IP67-klassificeret
  • Stor LCD-skærm med baggrundsbelysning og almindeligt sprogtekst —let at se og bruge
  • Ionkoncentrationstilstand med valg af op til fem ud af 10 forprogrammerede kalibreringspunkter
  • -2,00 til +20,00pH, 0,001pH opløsning
  • 0 til± 2000.0mV, -5° til +100 °C
  • Justerbar pH-opløsning
  • 200 datapunkter intern hukommelse
  • Visning af dato/klokkeslæt for at mødes GLP krav
  • Hældningsvisning
  • Auto-sluk
  • Fuld tre års målergaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed Flere
Nøjagtighed (mV) 0 til± 2000mV
Kalibreringspunkter 10
Datapunkter 200
Display Type LCD
IP-vurdering IP67
Måletilstande pH, Ion, mV, Temperatur
Rækkevidde (mV) 0 til± 2000 mV
Område (pH) 2 til 20
Opløsning (pH) Justerbar
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +100 °C
Til brug med (applikation) pH, ionkoncentration, mV, temperatur
Inkluderer Måler, accumet kombination genopfyldelig pH/ATC elektrode 13-620-AP50A, genopfyldningsopløsning, hård bæretaske, prøveflasker, pH-kalibreringspakker, 9V batteri og manual
Produkttype Målersæt
Rækkevidde -2 til +20 pH
Opløsning Flere
Temperaturområde (engelsk) 23 °F til 212 °F
garanti 3 år
Længde (metrisk) Kabel: 76 cm