Indeholder
- Måler Only option inkluderer måler, 9V batteri og manual.
Nøjagtige målinger når som helst og hvor som helst
Indendørs eller udendørs, disse nyeste accumet målere er alsidige og robuste nok til de mest krævende applikationer. Soft touch-taster med komfortgreb gør enhåndsbetjening til en leg. Det kompakte design er lille nok til en skjortelomme, men smart nok til ethvert laboratorium.
AP125 pH/mV/ISE/Temp meter funktioner:
- Robust vandtæt hus, IP67-klassificeret
- Stor LCD-skærm med baggrundsbelysning og almindeligt sprogtekst —let at se og bruge
- Ionkoncentrationstilstand med valg af op til fem ud af 10 forprogrammerede kalibreringspunkter
- -2,00 til +20,00pH, 0,001pH opløsning
- 0 til± 2000.0mV, -5° til +100 °C
- Justerbar pH-opløsning
- 200 datapunkter intern hukommelse
- Visning af dato/klokkeslæt for at mødes GLP krav
- Hældningsvisning
- Auto-sluk
- Fuld tre års målergaranti
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | Flere |
| Nøjagtighed (mV) | 0 til± 2000mV |
| Kalibreringspunkter | 10 |
| Datapunkter | 200 |
| Display Type | LCD |
| IP-vurdering | IP67 |
| Måletilstande | pH, Ion, mV, Temperatur |
| Rækkevidde (mV) | 0 til± 2000 mV |
| Område (pH) | 2 til 20 |
| Opløsning (pH) | Justerbar |
| Vis mere |