Få mere at vide
Fisherbrand™ accumet™ AP125 Bærbar pH/Ion/mV/Temperaturmåler
Nøjagtige målinger når som helst og hvor som helst
6830.00 DKK
Tekniske data
Nøjagtighed | Flere |
---|---|
Nøjagtighed (mV) | 0 til± 2000mV |
Kalibreringspunkter | 10 |
Datapunkter | 200 |
Display Type | LCD |
Indeholder: Meter, 9V battery and manual.
Beskrivelse
Nøjagtige målinger når som helst og hvor som helst
Indendørs eller udendørs, disse nyeste accumet målere er alsidige og robuste nok til de mest krævende applikationer. Soft touch-taster med komfortgreb gør enhåndsbetjening til en leg. Det kompakte design er lille nok til en skjortelomme, men smart nok til ethvert laboratorium.
AP125 pH/mV/ISE/Temp meter funktioner:
- Robust vandtæt hus, IP67-klassificeret
- Stor LCD-skærm med baggrundsbelysning og almindeligt sprogtekst —let at se og bruge
- Ionkoncentrationstilstand med valg af op til fem ud af 10 forprogrammerede kalibreringspunkter
- -2,00 til +20,00pH, 0,001pH opløsning
- 0 til± 2000.0mV, -5° til +100 °C
- Justerbar pH-opløsning
- 200 datapunkter intern hukommelse
- Visning af dato/klokkeslæt for at mødes GLP krav
- Hældningsvisning
- Auto-sluk
- Fuld tre års målergaranti
Tekniske data
Flere | |
10 | |
LCD | |
pH, Ion, mV, Temperatur | |
2 til 20 | |
-5 °C til +100 °C | |
Måler, 9V batteri, manual | |
-2 til +20 pH | |
23 °F til 212 °F |
0 til± 2000mV | |
200 | |
IP67 | |
0 til± 2000 mV | |
Justerbar | |
pH, ionkoncentration, mV, temperatur | |
Meter Only | |
Flere | |
3 år |