Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetteprodukter
- Pipette tips
- Pipettespecifikke tips
- Thermo Scientific™ Finntip™-pipettespidser
Thermo Scientific™ Finntip™-pipettespidser
Artikelnummer. 10512481
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 μl
10μ l
50μ l
300 μl
300μ l
1.000μ l
1000 μl
5 ml
10 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Ikke-steril
Steril& PCR-klar
Farvekode:
Blå
Blue
Grøn
Green
Orange
Pink
Rød
Red
Turkis
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 10000
Pakke med 120
Pakke med 1920
Pakke med 200
Pakke med 20000
Pakke med 270
Pakke med 3000
Pakke med 3840
Pakke med 40
Pakke med 500
Pakke med 75
Pakke med 960
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Sterilitet | Egnet til formålet | Farvekode | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10512481 | 300μ l | Steril | Steril& PCR-klar | Orange | Pakke med 960 |
| 11792504 | 10μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Pink | Pakke med 960 |
| 11702514 | 10μ l | Steril | Steril& PCR-klar | Pink | Pakke med 960 |
| 11782504 | 10μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Pink | Pakke med 1000 |
| 11778184 | 10 μl | Ikke-steril | - | Pink | 1 sæt |
| 11788184 | 10μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Pink | Pakke med 3840 |
| 10083590 | 1.000μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Blå | Pakke med 1000 |
| 11732554 | 1000 μl | Ikke-steril | - | Blue | Pakke med 10000 |
| 11792544 | 1000 μl | Ikke-steril | Ikke-steril | Blue | Pakke med 200 |
| 11783913 | 1.000μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Blå | Pakke med 960 |
| 10399310 | 1.000μ l | Steril | Steril& PCR-klar | Blå | Pakke med 960 |
| 11710645 | 1.000μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Blå | Pakke med 960 |
| 11752544 | 300 μl | Ikke-steril | - | Orange | Pakke med 20000 |
| 11762544 | 300μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Orange | Pakke med 960 |
| 10470921 | 300μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Orange | Pakke med 1920 |
| 10185560 | 300μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Orange | Pakke med 1000 |
| 10217620 | 5 ml | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Grøn | Pakke med 500 |
| 11752554 | 5 ml | Ikke-steril | - | Green | Pakke med 75 |
| 10492071 | 5 ml | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Grøn | Pakke med 270 |
| 11772554 | 5 ml | Ikke-steril | - | Green | Pakke med 3000 |
| 10135342 | 5 ml | Steril | Steril& PCR-klar | Grøn | - |
| 11792554 | 10 ml | Ikke-steril | - | Red | Pakke med 40 |
| 10105380 | 10 ml | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Rød | Pakke med 100 |
| 17815021 | 10 ml | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Rød | Pakke med 100 |
| 11488469 | 10 ml | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Rød | Pakke med 120 |
| 17724339 | 10 ml | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Rød | - |
| 17734339 | 10 ml | Steril | Steril& PCR-klar | Rød | - |
| 10115380 | 10 ml | Steril | Steril& PCR-klar | Rød | Pakke med 120 |
| 11732534 | 50μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Turkis | Pakke med 1000 |
| 10423322 | 50μ l | Ikke steril | Certificeret kvalitet | Turkis | Pakke med 3840 |
| 11752534 | 50μ l | Steril | Steril& PCR-klar | Turkis | Pakke med 3840 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
This item is not returnable.
View return policy
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sørg for nøjagtig, præcis pipettering. Disse tips er designet ud fra vores viden om væskehåndtering, med ensartet glatte, hydrofobe overflader, der forhindrer væskeretention.
De vigtigste funktioner:
- Glat, ensartet indre overflade af spidserne forhindrer væskeretention
- Fås som steril eller ikke-steril mulighed
- Emballagemuligheder: i stativ, bulkpose eller genindlæsningstårn
- Sterile spidser leveres i vakuumforseglet, steriliseret stativ
Bevist kvalitet
- Sterile muligheder er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, PCR-inhibitorer, ATP og endotoksinforurening
Alsidigt spidssortiment
- Volumenområde fra 0,2μ l til 10 ml
- Volumen i 96-format: 10, 250, 300 og 1000μ l
- Volumen i 384-format: 20 og 50μ l
- Makrovolumener: 5 ml og 10 ml
Øjeblikkelig sporbarhed
- Hvert spidsstativ har oplysninger om parti og volumen med blækstråle; de praktiske farvekodede stativer gør det nemt at matche den kompatible Finnpipette med den tilsvarende Finntip-pipettespidsindsats
- Farvekodning er synlig i stativ- og genladningspakker
Bemærk:
Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Finntip 300 steril, ufiltreret, steril, stativ |
| Volumen (metrisk) | 300μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Orange |
| Model- | Finntip 300 steril |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (metrisk) | 5.2cm |
| Format | Stativ |
| Farvekode | Orange |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Finnpipette 300 |
| Produktlinje | Finntip |
| Egnet til formålet | Steril& PCR-klar |
| Show More Show Less |