Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipette tips
Artikelnummer. 11798184
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
200 μl
200μ l
300 μl
300μ l
1.000μ l
1000 μl
1200 μl
1200μ L
Farvekode:
Blå
Blå
Gul
Orange
Pink
Turkis
Emballage:
10 x 96/Rack
1000/pose
1536 tips
1632 tips
1920 tips
20 x 96 spidser
960 tips
Tips fra 2016
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 1000
Pakke med 1536
Pakke med 1920
Pakke med 960
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Ikke-steril
Steril& PCR-klar
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farvekode Emballage unitSize Egnet til formålet
11798184 300 μl Orange Tips fra 2016 1 sæt -
11883420 10μ l Pink 1000/pose Pakke med 1000 Certificeret kvalitet
11863420 10μ l Pink 10 x 96/Rack Pakke med 960 Certificeret kvalitet
11893420 200μ l Gul 960 tips Pakke med 960 Certificeret kvalitet
11873420 10μ l Pink 10 x 96/Rack Pakke med 960 Steril& PCR-klar
11803430 200μ l Gul 960 tips Pakke med 960 Steril& PCR-klar
11893430 200 μl Gul Tips fra 2016 1 sæt Ikke-steril
11883430 10μ l Pink 20 x 96 spidser Pakke med 1920 Certificeret kvalitet
11803440 200μ l Gul 1920 tips Pakke med 1920 Certificeret kvalitet
11813430 200μ l Gul 1000/pose Pakke med 1000 Certificeret kvalitet
11738184 300μ l Orange 960 tips Pakke med 960 Certificeret kvalitet
11748184 300μ l Orange 960 tips Pakke med 960 Steril& PCR-klar
11708194 300μ l Orange 1920 tips Pakke med 1920 Certificeret kvalitet
11842703 300μ l Orange 1000/pose Pakke med 1000 Certificeret kvalitet
11458479 1.000μ l Blå 960 tips Pakke med 960 Certificeret kvalitet
11892703 1.000μ l Blå 960 tips Pakke med 960 Steril& PCR-klar
11865863 1000 μl Blå 1632 tips 1 sæt -
11875863 1.000μ l Blå 1536 tips Pakke med 1536 Certificeret kvalitet
11872703 1.000μ l Blå 1000/pose Pakke med 1000 Certificeret kvalitet
10059682 1200μ L Turkis 960 tips Pakke med 960 Certificeret kvalitet
11742245 1200μ L Turkis 960 tips Pakke med 960 Steril& PCR-klar
11813440 1200 μl Turkis 1632 tips 1 sæt -
11823440 1200μ L Turkis 1536 tips Pakke med 1536 Certificeret kvalitet
10774994 1200μ L Turkis 1000/pose Pakke med 1000 Certificeret kvalitet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 11798184 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 94060516
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
De Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ Pipettespidser reducerer mængden af kraft, der er nødvendig for at fastgøre og skubbe spidser ud, hvilket væsentligt sænker risikoen for gentagen stressskade (RSI). Sørg for en bedre forsegling med pipettermodulet for højere nøjagtighed og præcision.
Finntip™ Flex™ Pipettespidser er designet til at passe Finnpipette™ F1, F2 og Novus pipetter. De giver dig mulighed for at pipettere præcist og præcist med lav væskeophobning. Kompatibiliteten mellem spidsen og pipetten er angivet med farvekoder. Disse Flex™ tips har et ergonomisk design, der sænker risikoen for RSI og bruger mindre plastik.
Benefits
  • Excellent for single and multichannel pipetting
  • Available in six volume ranges: 0.2-10 μL, 1-200 μL, 5-300 μL, 100-1000 μL, 50-1200 μL and 10mL
  • Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized, 10 x 96 rack and they are certified to be free from DNA, DNase, RNase and Endotoxins
  • Save space with refills
Softer Tip
  • The soft tip reduces the amount of force needed to attach and eject tips, significantly lowering the risk of repetitive stress injury (RSI)
  • It also ensures a better seal with the pipetter module, ensuring higher accuracy and precision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Finntip Flex 300 refill starter kit, Non-Filtered, Non-sterile, Refill
Volumen (metrisk) 300 μl
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Non-sterile
Farve Orange
Model- Finntip Flex 300 refill starter kit
Længde (engelsk) 2.42 in.
Længde (metrisk) 6.15cm
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Format Refill
Emballage Tips fra 2016
Farvekode Orange
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Finnpipette
Produktlinje FinnTip Flex