Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11726924
Skift visning
Produkttype:
Hyldebøjle
Karrusel Stand Adapter
Karruselstativ med låg
Karruselstativadapter
Pipette stativ
Holder:
1
3
Elektronisk pipette
Manuel pipette
Manuelle pipetter (3)
Manuelle pipetter (6)
Manuelle pipetter (6) eller elektroniske pipetter (3)
Multi-kanal manuel pipette
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Holder unitSize
11726924 Pipette stativ Elektronisk pipette Hver
11455748 Pipette stativ Manuelle pipetter (6) Hver
12396512 - - Hver
11769855 Hyldebøjle Manuel pipette Hver
11478419 Karrusel Stand Adapter 3 1 sæt
11488419 Karruselstativadapter 1 Hver
10319080 Pipette stativ Manuelle pipetter (6) Hver
11418419 Pipette stativ Manuelle pipetter (3) Hver
11716135 Karruselstativ med låg Manuelle pipetter (6) eller elektroniske pipetter (3) Hver
11817391 Pipette stativ Multi-kanal manuel pipette Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 11726924 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 9420360
Add to basket
Add to basket
Giv sikker og bekvem opbevaring af manuelle og elektroniske pipetter ved hjælp af disse stativer, med muligheder for enkeltstativ, F-stativ, multistander, multikanal og karrusel.
Giv sikker og bekvem opbevaring til manuelle og elektroniske pipetter Thermo Scientific™ Finnpipette™ Står. Tilgængelige muligheder inkluderer muligheder for enkeltstativ, F-stativ, multistander, multikanal og karrusel.
Finnpipette F-stativ
  • Plads til seks pipetter
  • Robust tværstangsstruktur med slids til hver pipette for sikker opbevaring
  • Velegnet til både enkeltkanals- og multikanalmodeller
Finnpipette Multikanal stativ
  • Stativ i flere positioner
  • Kan indeholde enhver multikanal Finnpipette
  • Pipetten kan opbevares i opretstående eller vandret position
  • Lille fodaftryk
Finnpipette Karrusel stativ
  • Roterende, bærbar
  • Gennemsigtigt låg beskytter pipetter mod forurening
  • Leveres med tre adaptere til elektronisk Finnpipette Novus pipetter og fem adaptere til manuel Finnpipette pipetter
Finnpipette Novus Stå
  • Til bekvem opbevaring af elektronisk Finnpipette Novus pipette
  • Kan rumme både enkelt- og multikanal Finnpipette Novus modeller med lethed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Hvid
Holder Elektronisk pipette
Produkttype Pipette stativ