Få mere at vide
Finasteride, Thermo Scientific™
Inhibitor of steroid 5-a-reductase
507.47 DKK - 6649.35 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 98319-26-7
Molekylær formel C23H36N2O2
Molekylvægt (g/mol) 372.553
MDL nummer MFCD00869737
InChI nøgle DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
Synonym finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
PubChem CID 57363
ChEBI CHEBI:5062
IUPAC navn (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
Se flere specifikationer
Produkter 4
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15455699
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.MC
100mg
507.47 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15465699
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.ME
500mg
925.39 DKK
500mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15435699
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.03
1g
1664.20 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15445699
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63454.06
5g
6649.35 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Finasteride is used as a inhibitor of steroid 5-a-reductase, antiandrogen, an intracellular enzyme that converts the androgen testosterone into 5α dihydrotestosterone.
Solubility
Soluble in water, DMSO, ethanol, methanol, and chloroform.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
98319-26-7
372.553
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
57363
(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
C23H36N2O2
MFCD00869737
finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
CHEBI:5062
CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
Tekniske data
Finasteride
C23H36N2O2
14,4082
Soluble in water,DMSO,ethanol,methanol,and chloroform.
CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
372.553
CHEBI:5062
98319-26-7
MFCD00869737
finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butyl-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
57363
372.54
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H360D
missing translation for 'rtecsNumber' : CL5245000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Store at -20°C
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater