Få mere at vide
FIN56, MedChemExpress
Beskrivelse
FIN56 is a specific inducer of ferroptosis. FIN56 induces ferroptosis by inducing degradation of GPX4. FIN56 also binds to and activates squalene synthase.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FIN56 |
| CAS | 1083162-61-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H31N3O5S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.18 mM) |
| SMIL | O=S(C1=CC(/C2=N\O)=C(C3=C2C=C(S(=O)(NC4CCCCC4)=O)C=C3)C=C1)(NC5CCCCC5)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 517.66 |
| Formel vægt | 517.66 |
| Vis mere |