Få mere at vide
BRAND™ Påfyldningsrør til BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III og Dispensette Økologiske flaskedispensere
Artikelnummer. 15428023 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
195 til 350 mm
250 mm
250 til 480 mm
500 mm
70 til 140 mm
Sterilitet:
Ikke-steril
Til brug med (udstyr):
Dispensette™ S (alle modeller), III, Økologisk, TA og seripettor™ pro
Seripettor™ dispenser på flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Sterilitet Til brug med (udstyr) unitSize
15428023 250 til 480 mm Ikke-steril Dispensette™ S (alle modeller), III, Økologisk, TA og seripettor™ pro Hver
15498013 70 til 140 mm Ikke-steril Dispensette™ S (alle modeller), III, Økologisk, TA og seripettor™ pro Hver
15418023 195 til 350 mm Ikke-steril Dispensette™ S (alle modeller), III, Økologisk, TA og seripettor™ pro Hver
15448023 250 til 480 mm Ikke-steril Dispensette™ S (alle modeller), III, Økologisk, TA og seripettor™ pro Hver
10702202 250 mm Ikke-steril Seripettor™ dispenser på flaske Pakke med 2
10712202 500 mm Ikke-steril Seripettor™ dispenser på flaske Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15428023 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 708216
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Påfyldningsrør til alle BRAND Seripettor og Dispensette modeller lavet efter 1997
  • 704536 - autoklaverbart påfyldningsrør til seripettor , 250 mm, hver
  • 704538 - autoklaverbart påfyldningsrør til seripettor , 500 mm, hver
  • Teleskopiske påfyldningsrør justeres til korrekt højde uden at skære.
  • Unikt design tillader aspiration af væske fra bunden af flasken, mens aspiration af bundfald minimeres.
  • To rør med forskellige diameter: En til 1mL, 2mL, 5mL og 10mL dispensere med nominel kapacitet; og en til 25mL, 50mL og 100mL dispensere med nominel kapacitet
  • Fem forskellige længder: 70-140 mm; 125-240 mm; 170-330 mm; 195-350 mm; 250-480 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Clear
Materiale FEP
Til brug med (udstyr) Dispensette™ S (alle modeller), III, Økologisk, TA og seripettor™ pro
Sterilitet Ikke-steril
Længde (metrisk) 250 til 480 mm