Få mere at vide
FIIN-3, MedChemExpress
Beskrivelse
FIIN-3 is an irreversible inhibitor of FGFR with an IC50 of 13.1, 21, 31.4, and 35.3 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FIIN-3 |
| CAS | 1637735-84-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C34H36Cl2N8O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (14.46 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | C=CC(NC1=CC=C(CN(C(NC2=C(Cl)C(OC)=CC(OC)=C2Cl)=O)C3=NC=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=C3)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 691.61 |
| Formel vægt | 691.61 |
| Vis mere |